Learn More
2-hidroxidesipramina beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy Desipramine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 25521-31-7 |
| Fórmula molecular | C24 H30 N2 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy Desipramine-B-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O7/c1-25-11-4-12-26-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(9-10-18(15)26)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h2-3,5-6,9-10,13,19-22,24-25,27-29H,4,7-8,11-12H2,1H3,(H,30,31)/t19-,20-,21+,22-,24?/m0/s1 |
| SMILES | CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)ccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[11-[3-(metilamino)propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-3-il]oxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 458.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.2053 |