Learn More
2-Hidroxi Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30003362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003362 1 mg 1 miligramo
30003336 5 mg 5 miligramos
30003513 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8841001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68011-66-5
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo 2-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 2-hydroxy-
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Carbamazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-9-12(18)7-8-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899
Porcentaje de pureza >95%