Learn More
2-hidroxi-bexaroteno, TRC
Código de producto. 30403351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403351 25 mg
30392231 50 mg
30406304 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH21221025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2122184-62-5
Fórmula molecular C24H30O3
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo Bexarotene Impurity, 4-[2-Hydroxy-1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 4-[2-hidroxi-1-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftalena-2-il)etil]ácido benzoico
SMILES Cc1cc2c(cc1C(CO)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-bexarotene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O3/c1-15-12-20-21(24(4,5)11-10-23(20,2)3)13-18(15)19(14-25)16-6-8-17(9-7-16)22(26)27/h6-9,12-13,19,25H,10-11,14H2,1-5H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2195