Learn More
2-Hidroxi-Atorvastatina Lactona, TRC
Código de producto. 17914455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914455 10 mg 10 miligramos
17921185 5 mg 5 miligramos
17964835 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82895510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163217-74-1
Fórmula molecular C33 H33 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 556.62
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-4-phenyl-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-, 1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-4-phenyl-1-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-, (2R-trans)-, 5-(4-Fluorophenyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-4-phenyl-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, (2R-trans)-5-(4-Fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-4-phenyl-1-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, 2-Hydroxyatorvastatin lactone, 2-Hydroxy atorvastatin lactone, 2-Hydroxyatorvastatin δ-lactone, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-(2-hydroxyphenylcarbamoyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxxan-2-il]etil]-N-(2-hidroxifenil)-4-fenil-2-propano-2-ilpirol-3-carboxamida
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2O)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@@H](O)CC(=O)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Hydroxy Atorvastatin Lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-20(2)31-30(33(40)35-26-10-6-7-11-27(26)38)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-25-18-24(37)19-28(39)41-25/h3-15,20,24-25,37-38H,16-19H2,1-2H3,(H,35,40)/t24-,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.2374
Porcentaje de pureza >95%