Learn More
2-Hidroxi-Atorvastatina Sal de Calcio, TRC
Código de producto. 30009527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009527 1 mg 1 miligramo
30005610 10 mg 10 miligramos
30006831 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8289301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 265989-46-6
Fórmula molecular C66H68CaF2N4O12
Peso molecular (g/mol) 1187.35
Sinónimo (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Calcium Salt (2:1)
Nombre IUPAC calcio; (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-4-[(2-hidroxifenil)carbamoilo]-3-fenil-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O.[Ca+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Atorvastatin Calcium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H35FN2O6.Ca/c2*1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h2*3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;;+2/p-2/t2*24-,25-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1186.4428
Porcentaje de pureza >95%