Learn More
2-hidroxi-alfa, alfa, 4-trimetilciclohexano metanol, TRC
Código de producto. 30007209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007209 500 mg 500 miligramos
17933875 100 mg 100 miligramos
17974125 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH972160500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42822-86-6
Fórmula molecular C10 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo p-Menthane-3,8-diol (7CI), 2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol, 1-Hydroxy-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)-5-methylcyclohexane, 1-Hydroxy-5-methyl-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)cyclohexane, 3,8-p-Menthanediol, Citrepel, Citriodiol, Cooling agent 38D, Geranium cyclohexane, Geranodyle, p-Menthan-3,8-diol
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxipropan-2-il)-5-metilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(O)C1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-a,a,4-trimethylcyclohexanemethanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463