Learn More
2-Hidroxi-9H-tioxanteno-9-uno, TRC
Código de producto. 30407281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407281 500 mg -
30403603 100 mg 100 miligramos
30394355 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH956083500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31696-67-0
Fórmula molecular C13H8O2S
Peso molecular (g/mol) 228.27
Sinónimo 2-Hydroxythioxanthen-9-one, 2-Hydroxythioxanthone
Nombre IUPAC 2-hidroxitioxxanteno-9-una
SMILES Oc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-9H-thioxanthen-9-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8O2S/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0245