Learn More
2-hidroxi-6-trifluorometilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 34486-06-1 |
| Fórmula molecular | C6 H4 F3 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Picoxystrobin metabolite M3, 2(1H)-Pyridone, 6-(trifluoromethyl)- (8CI), 6-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinone, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridone, 2(1H)-Pyridinone, 6-(trifluoromethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(11)10-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1cccc(n1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-(trifluorometil)piridin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.0973 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0245 |