Learn More
2-hidroxi-6-trifluorometilbenzaldehído (contiene ~12 % de inorgánicos), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde |
| CAS | 58914-35-5 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(13)5(6)4-12/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 190.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0242 |