Learn More
2-Hidroxi-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447826 25 g 25 g
11437826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14764.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3279-76-3
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006279
Clave InChI JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
Nombre IUPAC 6-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CC=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Punto de fusión 157°C to 161°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 107073
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%