Learn More
Ácido 2-hidroxi-6-metilpiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332839 25 g 25 g
11312839 1 g 1 g
11322839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27716.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86454-13-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD02682019
Clave InChI NQXYVTIQDNOHFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-6-methylisonicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methyl-isonicotinicacid, 6-hydroxy-2-methylpyridine-4-carboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxopyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, maybridge3_004231, acmc-209q9q
PubChem CID 276660
Nombre IUPAC ácido 2-metil-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 97%