Learn More
Ácido 2-hidroxi-6-metilnicotínico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443804 25 g 25 g
11433804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443804 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11842.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38116-61-9 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38116-61-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00006272
Clave InChI XRIHTJYXIHOBDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-6-methylnicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, chembl50725, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 2-hydroxy-6-methyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxohydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methylnicotinicacid
PubChem CID 94960
Nombre IUPAC ácido 6-metil-2-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES CC1=CC=C(C(=O)N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Punto de fusión 233°C to 238°C
Cantidad 25 g
Beilstein 129164
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza ≥98%