Learn More
Ácido 2-hidroxi-6-metilisonocotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10262642 1 g 1 g
10479454 5 g 5 g
10482304 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10262642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00027DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 86454-13-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD02682019
Clave InChI NQXYVTIQDNOHFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-6-methylisonicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methyl-isonicotinicacid, 6-hydroxy-2-methylpyridine-4-carboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxopyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, maybridge3_004231, acmc-209q9q
PubChem CID 276660
Nombre IUPAC ácido 2-metil-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methylisonicotinic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%