Learn More
2-Hidroxi-6-metil-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444340 5 g 5 g
11434340 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25770.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28489-45-4
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00092010
Clave InChI AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
PubChem CID 543053
Nombre IUPAC 6-metil-5-nitro-1H-piridina-2-ona
SMILES CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine
Punto de fusión 233°C to 236°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%