Learn More
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16489386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16489386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017100
MedChemExpress 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
CAS 3147-64-6
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Methoxysalicylic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation