Learn More
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317936 5 g 5 g
11307936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13145.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 700-44-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-44-7
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00151830
Clave InChI DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69692
Nombre IUPAC 2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 68°C to 74°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1101524
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%