Learn More
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307936 1 g 1 g
11317936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13145.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-44-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-44-7
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00151830
Clave InChI DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69692
Nombre IUPAC 2-hidroxi-6-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 68°C to 74°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1101524
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde