Learn More
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11448457 1 g 1 g
11458457 5 g 5 g
11468457 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11448457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18539.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-23-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00008732
Clave InChI UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
Nombre IUPAC 1-(2-Hidroxi-6-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 141°C (16 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1869049
Sinónimo 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%