Learn More
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10495043 5 g 5 g
10017982 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-23-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00008732
Clave InChI UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
Nombre IUPAC 1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18