Learn More
2-Hidroxi-6-aminopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185000 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10185000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241752500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H5N5O
Número MDL MFCD00142931
Cantidad 250 mg
Sinónimo isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
Clave InChI DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
Nombre IUPAC 6-amino-1,7-dihidropurin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.13
PubChem CID 76900
ChEBI CHEBI:62462
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo