Learn More
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10143304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10143304 1 g Frasco de vidrio 1 g
10103354 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 33252-63-0
Fórmula molecular C6H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 163.10
Número MDL MFCD00042315
Clave InChI BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinol, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 5-trifluoromethyl-2-pyridone, unii-1ccp81h07b, 5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 5-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-trifloromethyl-2-1h-pyridinone
PubChem CID 147443
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)-1H-piridin-2-ona
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 149.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.