Learn More
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 210039-65-9 |
| Fórmula molecular | C8H5O2F3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1C=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-(trifluorometil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 190.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0242 |