Learn More
2-Hidroxi-5-(trifluorometoxi)fenilborónico Ácido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 1354819-26-3 |
| Fórmula molecular | C7H6BF3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid, [2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)8(13)14/h1-3,12-14H |
| SMILES | OB(O)c1cc(OC(F)(F)F)ccc1O |
| Nombre IUPAC | [2-hidroxi-5-(trifluorometoxi)fenil]ácido borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0311 |