Learn More
2-Hidroxi-5-(trifluorometoxi)benzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011614 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10536114 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10011614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398202500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93249-62-8 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93249-62-8
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD00075249
Clave InChI WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1268058
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 33.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 82.0°C (60.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H3(OH)CHO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.