Learn More
2'-Hidroxi-5'-(trifluorometoxi)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487965 250 mg 250 miligramos
15464667 1 g 1 g
15474667 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32003.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146575-64-6
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD01091002
Clave InChI FYWYHQOZXGAPSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy acetophenone, ethanone,1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, acmc-20dzi5, 4-trifluoromethoxy-2-acetylphenol, 1-acetyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 2775102
Nombre IUPAC 1-[2-hidroxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Punto de fusión 28°C to 31°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%