Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-(feniletinil)benzoico (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 32192-74-8 |
| Fórmula molecular | C15H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O3/c16-14-9-8-12(10-13(14)15(17)18)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10,16H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)C#Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-(2-feniletinil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.063 |