Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-(fenildiazenil)benzoico (ácido fenilazosalicílico), Mikromol™
Código de producto. 17923966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17923966 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17923966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-hidroxi-5-(fenildiazenil)benzoico (ácido fenilazosalicílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
CAS 3147-53-3
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid, Mesalazine Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-[(E)-fenildiazenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 242.23
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0691 g/mol