Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-octanoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30403673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403673 10 mg 10 miligramos
30405019 100 mg -
30396253 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95119810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78418-01-6
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-5-(1-oxooctyl)- (9CI, ACI), 2-Hydroxy-5-(1-oxooctyl)benzoic acid (ACI), 2-Hydroxy-5-octanoylbenzoic acid, 5-n-Octanoylsalicylic acid, 5-Octanoylsalicylic acid, Effaclark, n-Octanoyl-5-salicylic acid, β-Lipohydroxy acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-octanoilbenzoico
SMILES CCCCCCCC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-octanoylbenzoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O4/c1-2-3-4-5-6-7-13(16)11-8-9-14(17)12(10-11)15(18)19/h8-10,17H,2-7H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1362