Learn More
2-Hidroxi-5-nitropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461638 25 g 25 g
11471638 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13921.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5418-51-9 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
A comparison of catalysts promotes imidazolide couplings including the identification of 2-hydroxy-5-nitropyridine as a new, safe, and effective catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una comparación de catalizadores promueve acoplamientos de imidazolida, incluyendo la identificación de 2-hidroxi-5-nitropiridina como un catalizador nuevo, seguro y eficaz.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y licor alcalino. Insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5418-51-9
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.098
Número MDL MFCD00006276
Clave InChI XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
PubChem CID 79453
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Punto de fusión 188°C to 191°C
Cantidad 25 g
Beilstein 120352
Información de solubilidad Soluble in hot water and alkali liquor,Insoluble in most of organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza ≥98%