Learn More
2'-hidroxi-5'-nitrohexadecanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecanamide |
| CAS | 60301-87-3 |
| Fórmula molecular | C22 H36 N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hexadecanamide, N-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)- (9CI, ACI), N-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)hexadecanamide (ACI), 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenol, 2-Hexadecanoylamino-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecananilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(26)23-20-18-19(24(27)28)16-17-21(20)25/h16-18,25H,2-15H2,1H3,(H,23,26) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxi-5-nitrofenil)hexadecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 392.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2675 |