Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-nitrobenzoico (ácido 5-nitrosalicílico), Mikromol™
Código de producto. 30049348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049348 100 mg 100 miligramos
30052732 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049348 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.16
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-hidroxi-5-nitrobenzoico (ácido 5-nitrosalicílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,0168 g/mol