Learn More
2-hidroxi-5-nitrobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-nitrobenzamide |
| CAS | 2912-78-9 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Nitrosalicylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-7(11)5-3-4(9(12)13)1-2-6(5)10/h1-3,10H,(H2,8,11) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-nitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0328 |