Learn More
2-Hidroxi-5-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423983 5 g 5 g
11433983 25 g 25 g
11443983 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10264.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde is used in the synthetic preparation of coumarin (C755380), an pharmaceutic aid that is found in tonka beans, lavender oil, woodruff, sweet clover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído se utiliza en la preparación sintética de la cumarina (C755380), una ayuda farmacéutica que se encuentra en las habas tonka, el aceite de lavanda, la asperilla y el trébol dulce.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-51-8
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007337
Clave InChI IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Beilstein 512565
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%