Learn More
2-Hidroxi-5-nitrobenzaldehído, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10183181 5 g 5 g
10544331 25 g 25 g
11994801 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-51-8
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007337
Clave InChI IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125.0°C to 129.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.