Learn More
2'-hidroxi-5'-nitroacetofenona, TRC
Código de producto. 30406853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406853 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30406853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94867510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
CAS 1450-76-6
Fórmula molecular C8 H7 N O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 2-Acetyl-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 5'-Nitro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5-nitro-fenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375