Learn More
2-Hidroxi-5-metilbenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648814 5 g Frasco de vidrio 5 g
10145253 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10648814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392630050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 613-84-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-84-3
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00274297
Clave InChI ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylsalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl, 2,5-cresotaldehyde, 5-methylsalicylic aldehyde, 2-hydroxy-5-methyl-benzaldehyde, 5methylsalicylaldehyde, pubchem15680, 5-methyl salicylaldehyde, 4-hydroxy-m-tolualdehyde, acmc-1bh2k
PubChem CID 69184
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 57°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 217°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino