Learn More
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444504 5 g 5 g
11454504 25 g 25 g
11464504 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13136.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1450-72-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone is used to produce 2-ethyl-4-methyl-phenol. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-hidroxi-5′-metilacetofenona se utiliza para producir 2-etil-4-metil-fenol. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-72-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002380
Clave InChI YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
PubChem CID 15068
Nombre IUPAC 1-(2-Hidroxi-5-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Punto de fusión 45°C to 48°C
Densidad 1.079
Punto de ebullición 112°C to 114°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1364840
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%