Learn More
2'-Hidroxi-5'-metil-3'-nitroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332749 25 g 25 g
11322749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27671.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66108-30-3
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00192216
Clave InChI XSHQMMIEZHWNAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methyl-3-nitroacetophenone, 2-acetyl-4-methyl-6-nitrophenol, ethanone,1-2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methyl-3-nitrobenzene, 2'-hydroxy-3'-nitro-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methyl-3-nitro-phenyl-ethanone, 1-5-methyl-3-nitro-2-oxidanyl-phenyl ethanone, 1-2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl-1-ethanone
PubChem CID 736162
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5-metil-3-nitrofenil)etan-1-ona
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=CC(=C1O)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 99%