Learn More
2-Hidroxi-5-metoxibenzimidazol, TRC
Código de producto. 30009122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009122 10 g 10 g
30003967 2.5 g 2.50 g
17984995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94610010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2080-75-3
Fórmula molecular C8 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Nombre IUPAC 5-metoxi-1,3-dihidrobencimidazol-2-ona
SMILES COc1ccc2NC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0586