Learn More
2-Hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10700765 50 g Frasco de vidrio 50 g
10082000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10617142 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10700765 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164160500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-13-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00003332
Clave InChI FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C
Color Amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 103°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CHO
Índice de refracción 1.5770 to 1.579
Cantidad 50 g
Beilstein 08, 244
Gravedad específica 1.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido