Learn More
2-Hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482398 5 g 5 g
11492398 25 g 25 g
11319609 50 g 50 g
11402408 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11482398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15753.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is employed to study electroantennogram response of the vine weevil (Otiorhynchus sulcatus F) to a broad range of volatile plant compounds. It plays an important role in the preparation of tetradentate Schiff base compounds. Further, it is used in the preparation 6-methoxy-3-nitro-2H-chromene by using dibutylamine as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxi-5-metoxibenzaldehído se emplea para estudiar la respuesta electroantenografía del gorgojo de la vid (Otiorhynchus sulcatus F) a una amplia gama de compuestos vegetales volátiles. Desempeña un papel importante en la preparación de compuestos de base de Schiff tetradentados. Además, se utiliza en la preparación 6-metoxi-3-nitro-2H-cromeno utilizando dibutilamina como reactivo.
Solubilidad
Miscible con cloroformo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-13-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00003332
Clave InChI FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 13°C to 16°C
Densidad 1.221
Punto de ebullición 248°C to 252°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.578
Cantidad 5 g
Beilstein 1100532
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%