Learn More
2-hidroxi-5-metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30392742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392742 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30392742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7147705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone
CAS 705-15-7
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.06