Learn More
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471153 5 g Frasco de vidrio 5 g
10386781 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331240050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 705-15-7 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-15-7
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00008731
Clave InChI MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 51°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino