Learn More
2'-Hidroxi-5'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone |
| Punto de fusión | 48°C to 50°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1239364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | 99% |