Learn More
2-Hidroxi-5-iodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394456 5 g 5 g
11384456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20044.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-79-2 | C5H4INO | 220.997 g/mol
Employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-79-2
Fórmula molecular C5H4INO
Peso molecular (g/mol) 220.997
Número MDL MFCD00234058
Clave InChI ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
PubChem CID 459500
Nombre IUPAC 5-yodo-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-iodopyridine
Punto de fusión 189°C to 191°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108752
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 97%