Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-yodobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 3-Hydroxy-5-keto Fluvastatin (Fluvastatin Impurity) |
| CAS | 119-30-2 |
| Fórmula molecular | C7 H5 I O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-yodobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 264.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9283 |