Learn More
2-Hidroxi-5-bromopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763193 25 g Frasco de vidrio 25 g
10531442 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763193 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 357640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13466-38-1
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 174
Número MDL MFCD00234042
Clave InChI NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
Nombre IUPAC 5-bromo-1-H-piridin-2-ona
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Marrón amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.