Learn More
2-Hidroxi-5-Amino-N-(2-carboxi-4-aminofenil)ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30399543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399543 1 mg 1 miligramo
30407834 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7680001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797983-23-3
Fórmula molecular C14 H12 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 288.26
Sinónimo 5-Amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic Acid, N-(2-Carboxy-4-aminophenyl)-5-aminosalicylic Acid, 2-Hydroxy-5-[(2-carboxy-4-aminophenyl)amino]benzoic Acid
Nombre IUPAC 5-amino-2-(3-carboxi-4-hidroxianilino)ácido benzoico
SMILES Nc1ccc(Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-[(2-carboxy-4-aminophenyl)amino]benzoic acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0746