Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxi-5-[2-[[6-(4-fenilbutoxi)hexil](fenilmetil)amino]acetil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-(2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)(phenylmethyl)amino)acetyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 497063-91-9 |
| Fórmula molecular | C33H41NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)c1cnc(C)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 531.68 |