Learn More
Ácido 2-hidroxi-5-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]benzoico, TRC
Código de producto. 30396402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396402 100 mg 100 miligramos
30399768 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953975100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Fórmula molecular C16H16O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]benzoico
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1049